missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclododecanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclododecanone |
| CAS | 830-13-7 |
| Molekylær formel | C12H22O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | NSC 77116 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2 |
| SMIL | O=C1CCCCCCCCCCC1 |
| IUPAC navn | cyclododecanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vægt | 182.1671 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?