Få mere at vide
Cyclododecanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclododecanone |
| CAS | 830-13-7 |
| Molekylær formel | C12H22O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | NSC 77116 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2 |
| SMIL | O=C1CCCCCCCCCCC1 |
| IUPAC navn | cyclododecanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vægt | 182.1671 |