Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclododecanone |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 59.0°C to 61.0°C |
| Farve | Colorless to White |
| Kogepunkt | 277.0°C |
| Flammepunkt | 118°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | C12H22(=O) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyclododecanone
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.