Få mere at vide
Cyclododecanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1724-39-6 |
| Smeltepunkt | 75°C to 78°C |
| Kogepunkt | 272°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00003717 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Cyclododecanol, Cyclododecanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.32 |
| Grad | Research |