Få mere at vide
Cyclododecanol, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclododecanol |
| Smeltepunkt | 77 °C til 79 °C |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 184.32 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyclododecanol
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclododecanol