Få mere at vide
Cyclododecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455487
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455487 25 g 25g
11465487 100 g 100g
11475487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23486.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.323 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1724-39-6
Molekylær formel C12H24O
Molekylvægt (g/mol) 184.323
MDL nummer MFCD00003717
InChI nøgle SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
IUPAC navn cyclododecanol
SMIL C1CCCCCC(CCCCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclododecanol
Smeltepunkt 77°C to 79°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 184.32
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclododecanol
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclododecanol