missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

α-Cyclodextrine, Millipore™

Artikelnummer. 10445311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10445311 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10445311 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1021260050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 10016-20-3
Smeltepunkt 278°C
MDL nummer MFCD00078207
Mængde 50 g
Synonym α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose, α-Cyclodextrine
Molekylvægt (g/mol) 972.84
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.