Få mere at vide
γ- Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444512 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11444512 1 g
11454512 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444512 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219005401
Kemiske identifikatorer
CAS 17465-86-0
Molekylær formel C48H80O40
Molekylvægt (g/mol) 1297.13
MDL nummer MFCD00009595,MFCD00149574
InChI nøgle GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclooctaamylose, schardinger gamma-dextrin
PubChem CID 101136809
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2 ³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentaconta ne-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ- Cyclodextrin
Mængde 1 g
Formel vægt 1297.1
Fysisk form Fast stof