Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Cyclodextrin |
| CAS | 7585-39-9 |
| Tæthed | 1,624 g/cm3 (L) |
| Molekylær formel | C42H70O35 |
| MDL nummer | MFCD00078139 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose |
| InChI nøgle | WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O |
| IUPAC navn | 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol |
| Vis mere |