Få mere at vide
γ-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434512 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
11434512 500 mg
1 options
Artikelnummer. 11434512 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02190054.5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
γ-Cyclodextrin MP Biomedicals rapporteres at være nyttigt som fluorescerende forstærker til kemiske og kliniske analyser.
Kemiske identifikatorer
CAS 17465-86-0
Molekylær formel C48H80O40
Molekylvægt (g/mol) 1297.13
MDL nummer MFCD00009595,MFCD00149574
InChI nøgle GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclooctaamylose, schardinger gamma-dextrin
PubChem CID 101136809
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2 ³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentaconta ne-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Smeltepunkt 257 °C til 265 °C (dekomponering)(litteratur)
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, 1M NH4OH (50 mg/ml)
Formel vægt 1297.1
Fysisk form Pulver