Få mere at vide
α-Cyclodextrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16452349 1 g
1 options
Artikelnummer. 16452349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1513
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
MedChemExpress α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Cyclodextrin
CAS 10016-20-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H60O30
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (51.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]1O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]2O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]3([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]2O)CO)([H])[C@@H]1O)CO)([H])[C@@H]5O)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@@H]3CO)([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]5O
Molekylvægt (g/mol) 972.84
Formel vægt 972.84
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid