Få mere at vide
β-Cyclodextrinhydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-96020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10665272
Brand: Thermo Scientific Acros 227280050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68168-23-0
Molekylær formel C42H70O35
Molekylvægt (g/mol) 1134.99
MDL nummer MFCD00150811
InChI nøgle WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Cyclodextrin hydrate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 298°C to 300°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 14, 2718
Specifik rotation + 161
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear colorless
Resterende opløsningsmidler 5ppm toluene max.
Formel vægt 1135.01
Procent renhed 99%
Relaterede stoffer 1% max. Alpha-and gamma-cyclodextrin (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver