Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-Cyclodextrin hydrate |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 278 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 11% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 0,5% maks. Lineære oligomerer (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |