Få mere at vide
α-Cyclodextrinhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10246380 5 g Glasflaske 5g
10256380 25 g Glasflaske 25g
10217023 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10246380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227290050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51211-51-9 | C36H60O30 | 972.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51211-51-9
Molekylær formel C36H60O30
Molekylvægt (g/mol) 972.85
MDL nummer MFCD00150804
InChI nøgle HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Cyclodextrin hydrate
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 278°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 11% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 14, 2718
Specifik rotation + 148
Opløselighedsinformation Solubility in water: 145g/L (25°C)
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26 .2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
Formel vægt 972.85
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver