Specifications
| Kemisk navn eller materiale | β-Cyclodextrin |
| Smeltepunkt | 310,0 °C |
| Tab ved tørring | 14% maks. (105 °C, 8 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Fieser | 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107 |
| Merck Index | 15,271 |
| Specifik rotationstilstand | +150,00 (25,00 °C c=1,5, i vand) |
| Specifik rotation | +150.00 |
| Show More |