Få mere at vide
beta-Cyclodextrin, 98%
Artikelnummer. 15269916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15269916 500 g 500g
15272236 25 g 25g
15204636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15269916 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406005000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2134.36 DKK
    1920.65 DKK / 500g
    Spare 213.71 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7585-39-9
Molekylær formel C42H70O35
Molekylvægt (g/mol) 1134.99
MDL nummer MFCD00078139
InChI nøgle WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Cyclodextrin
Smeltepunkt 310,0 °C
Tab ved tørring 14% maks. (105 °C, 8 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (ELSD) (HPLC)
Mængde 500 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 15,271
Specifik rotationstilstand +150,00 (25,00 °C c=1,5, i vand)
Specifik rotation +150.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 1134.98
Procent renhed 98%