Få mere at vide
Cyclodecanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclodecanone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2 |
| Formel vægt | 154.1358 |