Få mere at vide
Cyclocreatine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclocreatine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10) |
| Formel vægt | 143.0695 |