Få mere at vide
Cyclobutylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Denne forbindelse kan anvendes til krydskobling med syrechlorider, arylhalogenider og substituerede eller ikke-substituerede allylhalogenider. De kan også gennemgå Michael Addition til umættede ketoner eller tilføjelser til alkyner for at give subs
Denne forbindelse kan anvendes til krydskobling med syrechlorider, arylhalogenider og substituerede eller ikke-substituerede allylhalogenider. De kan også gennemgå Michael Addition til umættede ketoner eller tilføjelser til alkyner for at give subs
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobutylzinc bromide |
| Navn note | Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker |
| CAS | 1019205-65-2 |
| Tæthed | 0.984 |
| Molekylær formel | C4H7BrZn |
| MDL nummer | MFCD09801445 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | cyclobutylzinc bromide, cyclobutylzinc bromide, 0.5 m in thf, cyclobutylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, cyclobutylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran |
| Vis mere |