Få mere at vide
Cyclobutylmethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobutylmethylamine Hydrochloride |
| CAS | 5454-82-0 |
| Molekylær formel | C5H12ClN |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N.ClH/c6-4-5-2-1-3-5;/h5H,1-4,6H2;1H |
| SMIL | Cl.NCC1CCC1 |
| IUPAC navn | cyclobutylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.61 |
| Formel vægt | 121.0658 |