Få mere at vide
Cyclobutylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471020
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471020 25 g 25g
11461020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471020 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25400.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6291-01-6 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Cyclobutylaminhydrochlorid blev anvendt til fremstilling af cyclobutylarachidonylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclobutylaminhydrochlorid blev brugt til fremstilling af
cyclobutylarachidonylamid.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6291-01-6
Molekylær formel C4H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 107.58
MDL nummer MFCD00034953
InChI nøgle NFAZOGXQOWEWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanamine hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloride, aminocyclobutane hcl, cyclobutanamine, hydrochloride, cyclobutanaminium chloride, cyclobutylamine hcl, acmc-209wdt, aminocyclobutane hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloric acid, cyclobutylamine hydrochloride salt
PubChem CID 12618374
IUPAC navn cyclobutanamin;hydrochlorid
SMIL C1CC(C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutylamine hydrochloride
Smeltepunkt 180°C to 183°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 107.58
Procent renhed 97%