Få mere at vide
Cyclobutylamin, 98%
Artikelnummer. 10667094 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10667094 5 mL Glasflaske 5ml
10042650 1 mL Glasflaske 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667094 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209110050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-34-9
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.11
MDL nummer MFCD00001328
InChI nøgle KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC navn cyclobutanamin
SMIL C1CC(C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutylamine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammepunkt −4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H7NH2
Brydningsindeks 1.4366 to 1.4386
Mængde 5 mL
Beilstein 12, 4
Specifik vægtfylde 0.83
Formel vægt 71.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclobutylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.