Få mere at vide
Cyclobutylamin, 98%
Artikelnummer. 11425463
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425463 25 g 25g
11405463 1 g 1g
11415463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11425463 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13423.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71,123 g/mol
Substrat anvendt i en mikrobølgeassisteret syntese af 7-azaindoler fra dihalopyridiner. Det er også en reaktant ved fremstillingen af imidazo[1,2-b]pyridazinderivater som selektive og oralt tilgængelige Mps1 (TTK) kinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Substrat anvendt i en mikrobølgeassisteret syntese af 7-azaindoler fra dihalopyridiner. Det er også en reaktant ved fremstillingen af imidazo[1,2-b]pyridazinderivater som selektive og oralt tilgængelige Mps1 (TTK) kinaseinhibitorer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Hygroskopisk
, opbevares i form af vand/fugt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-34-9
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.123
MDL nummer MFCD00001328
InChI nøgle KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC navn cyclobutanamin
SMIL C1CC(C1)N
Spécification
Kemisk navn eller materiale Cyclobutylamine
Tæthed 0.836
Kogepunkt 82°C to 83°C
Flammepunkt −4°C (24°F)
Brydningsindeks 1.4376
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 2069297
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 71.12
Procent renhed 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.