Få mere at vide
Cyclobutylmethylketon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352196 1 g 1g
11362196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03521.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3019-25-8 | C6H10O | 98.145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3019-25-8
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00037148
InChI nøgle JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl methyl ketone, 1-cyclobutylethan-1-one, acetylcyclobutane, ethanone, 1-cyclobutyl, ketone, cyclobutyl methyl, methyl cyclobutyl ketone, cyclobutylmethylketone, acetylcyclobutan, cyclobutylethanone, cyclobutane, acetyl
PubChem CID 76398
IUPAC navn 1-cyclobutylethanon
SMIL CC(=O)C1CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutyl methyl ketone
Tæthed 0.9
Kogepunkt 134°C to 135°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1924022
Formel vægt 98.15
Procent renhed 97%