Få mere at vide
Cyclobutyl bromide, 97%, pure
Artikelnummer. 10521161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521161 1 g Glasflaske 1g
10794104 5 g Glasflaske 5g
15199263 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4399-47-7
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.01
MDL nummer MFCD00001317
InChI nøgle KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
IUPAC navn bromcyclobutan
SMIL C1CC(C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutyl bromide
Farve Farveløs
Tæthed 1.4300g/mL
Kogepunkt 108.0°C
Flammepunkt 22°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H7Br
Brydningsindeks 1.4776 to 1.4797
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.43
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 135.01
Procent renhed 97%
Grad Ren
Fysisk form Væske