Få mere at vide
Cyclobutyl-acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobutyl-acetic acid |
| CAS | 6540-33-6 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c7-6(8)4-5-2-1-3-5/h5H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)CC1CCC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclobutylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |