missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclobutrifluram, TRC

Artikelnummer. 30358020
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358020 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC56485010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclobutrifluram
CAS 1460292-16-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H13Cl2F3N2O
Mængde 10 mg
Synonym Cyclobutrifluram, rel-N-[(1R,2R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-cyclobutan-1-yl)-2-trifluoromethylpyridine-3-carboxamide, rel-N-[(1R,2R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobut-1-yl)-2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutan-1-yl)-2-trifluoromethylpyridine-3-carboxamide, Cyclobutrifluram, N-[Rac-(1S,2S)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)nicotinamide
InChI formel InChI=1S/C17H13Cl2F3N2O/c18-9-3-4-10(13(19)8-9)11-5-6-14(11)24-16(25)12-2-1-7-23-15(12)17(20,21)22/h1-4,7-8,11,14H,5-6H2,(H,24,25)/t11-,14-/m1/s1
SMIL FC(F)(F)c1ncccc1C(=O)N[C@@H]2CC[C@@H]2c3ccc(Cl)cc3Cl
IUPAC navn N-[rac-(1R,2R)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 389.2
Formel vægt 388.0357
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.