Få mere at vide
Cyclobutrifluram, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317383
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30317383 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30317383 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11820500
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutrifluram
CAS 1460292-16-3
Analyt- eller komponentnavne Cyclobutrifluram
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17H13Cl2F3N2O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym rel-N-[(1R,2R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobut-1-yl)-2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutan-1-yl)-2-trifluoromethylpyridine-3-carboxamide, Cyclobutrifluram, N-[Rac-(1S,2S)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)nicotinamide
InChI formel InChI=1S/C17H13Cl2F3N2O/c18-9-3-4-10(13(19)8-9)11-5-6-14(11)24-16(25)12-2-1-7-23-15(12)17(20,21)22/h1-4,7-8,11,14H,5-6H2,(H,24,25)/t11-,14-/m1/s1
SMIL N(C(=O)C1=C(C(F)(F)F)N=CC=C1)[C@H]2[C@H](CC2)C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3
IUPAC navn N-[(1R,2R)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 389.2