Få mere at vide
Cyclobutanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobutanone |
| CAS | 1191-95-3 |
| Molekylær formel | C4H6O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | NSC 87632 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2 |
| SMIL | O=C1CCC1 |
| IUPAC navn | cyclobutanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.09 |
| Formel vægt | 70.0419 |