Få mere at vide
Cyclobutanone, 98+%
Artikelnummer. 10560191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10560191 1 g Glasflaske 1g
10030890 5 g Glasflaske 5g
11964831 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-95-3
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00001332
InChI nøgle SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC navn cyclobutanon
SMIL O=C1CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanone
Smeltepunkt -50.9°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 99.0°C
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H6(=O)
Brydningsindeks 1.4205 to 1.4225
Mængde 1 g
Beilstein 07,5
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclobutanone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.