Få mere at vide
Cyclobutanon, 98%, stik. med ca 0,1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474374
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474374 1 g 1g
11484374 5 g 5g
11494374 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474374 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13068.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Cyclobutanon anvendes til fremstilling af cyclobutanderivater. Det bruges som udgangsmateriale for aminocyclobutancarboxylsyre gennem sulfonyloxiraner. Det bruges også til at fremstille dihydro-furan-2-on i nærvær af polystyren-bundet phenylselensyre som katalysator. Yderligere er det involveret i den fotokemiske syntese af nukleosidanaloger, såsom bicykliske nukleosider og isonukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclobutanon anvendes til fremstilling af cyclobutanderivater. Det bruges som udgangsmateriale for aminocyclobutancarboxylsyre gennem sulfonyloxiraner. Det bruges også til at fremstille dihydro-furan-2-on i nærvær af polystyren-bundet phenylselensyre som katalysator. Yderligere er det involveret i den fotokemiske syntese af nukleosidanaloger, såsom bicykliske nukleosider og isonukleosider.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-95-3
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00001332
InChI nøgle SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC navn cyclobutanon
SMIL O=C1CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanone
Navn note stabilized with ≈0.01% BHT
Smeltepunkt -51°C
Tæthed 0.935
Kogepunkt 97°C to 99°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.421
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1560289
Følsomhed May form a precipitate
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%