Få mere at vide
Cyclobutancarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobutanecarboxylic Acid |
| CAS | 3721-95-7 |
| Molekylær formel | C5 H8 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C1CCC1 |
| IUPAC navn | cyclobutancarboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0524 |