Få mere at vide
Cyclobutancarboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052137
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052137 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052137 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1519.020100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyclobutancarboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Analyt- eller komponentnavne Cyclobutanecarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
SMIL OC(=O)C1CCC1
IUPAC navn cyclobutancarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 100,0524 g/mol