Få mere at vide
Cyclobutancarboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11481808
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481808 100 g 100g
11461808 5 g 5g
11471808 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14480.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 3721-95-7 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Cyclobutancarboxylsyre bruges til vandbehandling, rækkematerialer til natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluosilikatkobberfluosilikatbariumfluosilikat og andre fluosilikater og siliciumtetrafluorid. Det bruges også til raffinering af bly til elektrolyse, som bejdsemiddel og til behandling af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclobutancarboxylsyre bruges til vandbehandling, rækkematerialer til natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluosilikatkobberfluosilikatbariumfluosilikat og andre fluosilikater og siliciumtetrafluorid. Det bruges også til metalplettering af tømmer antisepsis-desinfektionsmiddel (1-2% af opløsningen) i øl- og bryggeriindustrien, raffinering af bly til elektrolyse, som bejdsemiddel og til behandling af metaloverflader.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3721-95-7
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00001323
InChI nøgle TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
PubChem CID 19494
IUPAC navn cyclobutancarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt -20 °C
Tæthed 1.055
Kogepunkt 194 °C til 195 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.4433
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1816777
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥98%