Få mere at vide
Cyclobutanecarboxylic acid, 97%
Beskrivelse
Cyclobutancarboxylsyre bruges til vandbehandling, rækkematerialer til natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluosilikatkobberfluosilikatbariumfluosilikat og andre fluosilikater og siliciumtetrafluorid. Det bruges også til raffinering af bly til elektrolyse, som bejdsemiddel og til behandling af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclobutancarboxylsyre bruges til vandbehandling, rækkematerialer til natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluosilikatkobberfluosilikatbariumfluosilikat og andre fluosilikater og siliciumtetrafluorid. Det bruges også til metalplettering af tømmer antisepsis-desinfektionsmiddel (1-2% af opløsningen) i øl- og bryggeriindustrien, raffinering af bly til elektrolyse, som bejdsemiddel og til behandling af metaloverflader.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobutanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | -20°C |
| Tæthed | 1.055 |
| Kogepunkt | 194°C to 195°C |
| Flammepunkt | 83°C (181°F) |
| Lugt | Stench |
| Brydningsindeks | 1.4433 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1816777 |
| Vis mere |