Få mere at vide
Cyclobutanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. p-7021939
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11461808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14480.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3721-95-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Cyclobutancarboxylsyre bruges til vandbehandling, rækkematerialer til natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluosilikatkobberfluosilikatbariumfluosilikat og andre fluosilikater og siliciumtetrafluorid. Det bruges også til raffinering af bly til elektrolyse, som bejdsemiddel og til behandling af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclobutancarboxylsyre bruges til vandbehandling, rækkematerialer til natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluosilikatkobberfluosilikatbariumfluosilikat og andre fluosilikater og siliciumtetrafluorid. Det bruges også til metalplettering af tømmer antisepsis-desinfektionsmiddel (1-2% af opløsningen) i øl- og bryggeriindustrien, raffinering af bly til elektrolyse, som bejdsemiddel og til behandling af metaloverflader.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3721-95-7
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00001323
InChI nøgle TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
PubChem CID 19494
IUPAC navn cyclobutancarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt -20°C
Kogepunkt 194°C to 195°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Lugt Stench
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1816777
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥98%