Få mere at vide
Cyclobutancarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419836
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419836 10 g 10g
11429836 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20317.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5006-22-4 | C5H7ClO | 118.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5006-22-4
Molekylær formel C5H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 118.56
MDL nummer MFCD00001319
InChI nøgle JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
PubChem CID 78705
IUPAC navn cyclobutancarbonylchlorid
SMIL C1CC(C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanecarbonyl chloride
Tæthed 1.039
Kogepunkt 145°C
Flammepunkt 37°C (99°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.455
Mængde 10 g
FN nummer UN2920
Beilstein 956624
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 118.56
Procent renhed 98%