Få mere at vide
Cyclobutanecarbonitrile, 97%
Artikelnummer. 11404063
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404063 5 g 5g
11414063 25 g 25g
11424063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10309.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4426-11-3 | C5H7N | 81.12 g/mol
Det bruges kun til forsknings- eller analysebrug, som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges kun til forsknings- eller analysebrug, som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4426-11-3
Molekylær formel C5H7N
Molekylvægt (g/mol) 81.12
MDL nummer MFCD00013735
InChI nøgle GFBLFDSCAKHHGX-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanecarbonitrile
Tæthed 0.868
Kogepunkt 144°C to 146°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.4325
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 2037573
Synonym cyanocyclobutane, cyclobutyl cyanide, cyclobutancarbonitrile, cyclobutane carbonitrile, acmc-1afpy, cyclobutanecarbonitrile 5g, cyanocyclobutane; cyclobutyl cyanide
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
SMIL C1CC(C1)C#N
IUPAC navn cyclobutancarbonitril
PubChem CID 78148
Formel vægt 81.12
Procent renhed 97%