Få mere at vide
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049133
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049133 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049133 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1519.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid
CAS 5445-51-2
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid, NSC 22073, Carboplatin Imp. B (EP), Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid, Carboplatin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)C1(CCC1)C(=O)O
IUPAC navn cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 144.0423 g/mol