missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2725355-09-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H21 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?