Få mere at vide
Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18070400
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18070400 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1248.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2725355-09-7
Analyt- eller komponentnavne Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H21NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 327.85
Mængde 100 mg
Formel vægt 327.139 g/mol