Få mere at vide
Cyclobenzaprine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16451048 5 g -
16432269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451048 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0740
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobenzaprine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 6202-23-9
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22ClN
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym MK130 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (320.67 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.33 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C\13.Cl
Molekylvægt (g/mol) 311.85
Formel vægt 311.85
Procent renhed 99.91%