Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cyclobenzaprin hydrochlorid
Artikelnummer. 17231212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17231212 1 g
17241212 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17231212 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466250010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6202-23-9 | C20H21N·HCl, C20H22ClN | 311,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6202-23-9
Molekylær formel C20H21N·HCl​
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobenzaprin hydrochlorid
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i methanol, ethanol
Smeltepunkt 216,0 °C til 218,0 °C
Formel vægt 311.85
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclobenzaprine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclobenzaprine hydrochloride