Få mere at vide
Cyclobenzaprine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclobenzaprine-D3 HCl |
| CAS | 1184983-42-3 |
| Molekylær formel | C20 2H3 H18 N . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride, 3-(5 H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride, Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14 H,7,15H2,1-2H3;1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ylidene)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.87 |
| Formel vægt | 314.1629 g/mol |
| Vis mere |