Få mere at vide
Cycloastragenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,6alpha,16beta,24R)-20,24-Epoxy-9,19-cyclolanostane-3,6,16,25-tetrol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1 |
| Formel vægt | 490.3658 |