Få mere at vide
MedChemExpress Cyclo(-RGDfK)
Artikelnummer. 16429196
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16429196 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16429196 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0023
MedChemExpress Cyclo(-RGDfK) is a potent and selective inhibitor of the αvβ3 integrin, with an IC50 of 0.94 nM. Cyclo(-RGDfK) TFA potently targets tumor microvasculature and cancer cells through the specific binding to the αvβ3 integrin on the cell surface.
Specifications
Renhed 98.0%
CAS 161552-03-0
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 603.67 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 125 mg/mL (207.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (82.83 mM∣Need ultrasonic)