Få mere at vide
MedChemExpress Cyclo(RADfK)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.03% |
| CAS | 756500-23-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 617.7 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (161.89 mM∣Need ultrasonic) |