Få mere at vide
MedChemExpress Cyclo(Phe-Pro)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.06% |
| CAS | 14705-60-3 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.29 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 125 mg/mL (511.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Cyclo(phenylalanylprolyl)∣ A-64863 |