Få mere at vide
Cyclo(Leu-Gly), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclo(Leu-Gly) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-5(2)3-6-8(12)9-4-7(11)10-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 170.1055 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |