Få mere at vide
Cyclo-L-Val-L-Val, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclo-L-Val-L-Val |
| CAS | 19943-16-9 |
| Molekylær formel | C10H18N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3S-cis)-3,6-Bis(1-methylethyl)-2,5-piperazinedione, (3S,6S)-3,6-Diisopropyl-2,5-piperazinedione, (3S,6S)-3,6-Diisopropylpiperazine-2,5-dione, Cyclo(valylvaline), L-Valine Diketopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-5(2)7-9(13)12-8(6(3)4)10(14)11-7/h5-8H,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(N[C@@H]1C(C)C)[C@H](NC1=O)C(C)C |
| IUPAC navn | (3S,6S)-3,6-di(propan-2-yl)piperazine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1368 |