missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclo(L-prolyl-L-valyl), TRC

Artikelnummer. 30359988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359988 25 mg
30352684 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98982525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2854-40-2
Molekylær formel C10H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 196.25
Synonym (3S-trans)-Hexahydro-3-(1-methylethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione
IUPAC navn (3S,8aS)-3-isopropylhexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione
SMIL O=C([C@@H](N1)C(C)C)N(CCC2)[C@]2([H])C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclo(L-prolyl-L-valyl)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O2/c1-6(2)8-10(14)12-5-3-4-7(12)9(13)11-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
Formel vægt 196.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.